Learn More
Manganese(II) Acetate Tetrahydrate, ≥99.0% (KT), Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals ProductosDescrizione
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Manganese(II) acetate tetrahydrate |
| Punto de fusión | 80°C |
| Color | Rosa |
| pH | Acidic |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula lineal | (CH3COO)2Mn · 4H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3730728 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.09g/mol |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?