Learn More
Manganese(II) Acetate Tetrahydrate, ≥99.0% (KT), Honeywell™
Código de producto. 15646090 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15646090 250 g Poly Bottle 250 g
15636090 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15646090 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 63537250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Purum p.a.,≥99.0%
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6156-78-1
Fórmula molecular C4H14MnO8
Peso molecular (g/mol) 245.09
Número MDL MFCD00062552
Clave InChI CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
PubChem CID 93021
Nombre IUPAC manganeso(2+); diacetato; tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Nombre del producto químico o material Manganese(II) acetate tetrahydrate
Punto de fusión 80°C
Color Rosa
pH Acidic
Forma física Solid
Cantidad 250 g
Fórmula lineal (CH3COO)2Mn · 4H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3730728
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (KT)
Olor Vinegar-like
Envase Poly Bottle
Densidad 1.58g/cm3
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.