Learn More
Acetato de manganeso(II), anhidro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470128 50 g 50 g
11480128 250 g 250 g
11460128 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23708.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 638-38-0 | C4H6MnO4 | 173.03 g/mol
Manganese(II) acetate is used as a dye mordant and varnish drier. It is also used in fertilizers, food packaging and feed additives. Further, it serves as a desiccant, catalyst, intermediate and ion exchange agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de manganeso(II) se utiliza como mordiente de colorantes y secador de barniz. También se utiliza en fertilizantes, en el envasado de alimentos y en aditivos para piensos. Además, sirve como desecante, catalizador, intermediario y agente de intercambio iónico.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y ácido acético.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 638-38-0
Fórmula molecular C4H6MnO4
Peso molecular (g/mol) 173.03
Número MDL MFCD00013039
Clave InChI UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y
PubChem CID 12525
Nombre IUPAC manganeso(2+);diacetato
SMILES [Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Manganese(II) acetate
Nombre de nota anhydrous
Fórmula lineal Mn(OOCCH3)2
Cantidad 50 g
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,5724
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.03
Porcentaje de pureza ≥98%