Learn More
Acetato de manganeso(II), +98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10540374 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10540374 5 g Frasco de vidrio 5 g
10782264 25 g Frasco de vidrio 25 g
10238763 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10540374 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389140050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 638-38-0 | C4H6MnO4 | 173.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-38-0
Fórmula molecular C4H6MnO4
Peso molecular (g/mol) 173.03
Número MDL MFCD00013039
Clave InChI UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y
PubChem CID 12525
Nombre IUPAC manganeso(2+);diacetato
SMILES [Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) acetate
Color Beige grisáceo a marrón
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Mn(OC(O)CH3)2
Índice Merck 15, 5789
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.03
Porcentaje de pureza ≥98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Manganese(II) acetate