Learn More
Manganeso(II) 2-etilhexanoato, 40 % p/p en alcoholes minerales, 6 % Mn, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378927 250 g 250 g
11358927 1 kg 1 Kg
11368927 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038607.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13434-24-7 | C16H30MnO4 | 341.35 g/mol
Used as paint driers. Accelerating curing agent for unsaturated polyester. Also used as a intermediate for dyestuff, pharmaceutical, syntheses material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13434-24-7
Fórmula molecular C16H30MnO4
Peso molecular (g/mol) 341.35
Número MDL MFCD00058698
Clave InChI FHRAKXJVEOBCBQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese bis 2-ethylhexanoate, manganese 2-ethylhexanoate, manganese 2+ bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese 2+ salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese 2+ salt 2:1, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese salt 1:?, manganese tallate 2-ethylhexanoate, manganous 2-ethylhexanoate, mmanganese 2-ethylhexanoate
PubChem CID 114521
Nombre IUPAC 2-etilhexanoato;manganeso(2 +)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Mn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) 2-ethylhexanoate
Color Marrón
Densidad 0.897 g/mL
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Olor Petroleum-like
Cantidad 250 g
Número UN UN1268
Información de solubilidad Soluble in organic solvents. Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 % p/p en alcoholes minerales, 6 % Mn
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) 2-ethylhexanoate, 40% w/w in mineral spirits
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Stoddard solvent