Learn More
2,4-Pentanedionato de manganeso(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453038 500 g 500 g
11433038 25 g 25 g
11443038 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18762.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 14024-58-9 | C10H14MnO4 | 253.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14024-58-9
Fórmula molecular C10H14MnO4
Peso molecular (g/mol) 253.16
Número MDL MFCD00000022 MFCD09998212
Clave InChI ZQZQURFYFJBOCE-FDGPNNRMSA-L
Sinónimo bis 4-hydroxypent-3-en-2-one dihydrate manganese
PubChem CID 54669727
Nombre IUPAC (Z)-4-Hidroxipent-3-en-2-ona; manganeso; dihidrato
SMILES [Mn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 260°C to 262°C (decomposition)
Densidad 1.6
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.16