Learn More
Partículas de manganeso, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353258 100 g 100 g
11363258 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036215.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-96-5
Fórmula molecular Mn
Número MDL MFCD00011111
Clave InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nombre IUPAC manganeso
SMILES [Mn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.98% (metals basis)
Formulario Granular
Peso molecular (g/mol) 54.94