Learn More
Dióxido de manganeso, MP Biomedicals
Código de producto. 11423126 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11423126 25 g
1 options
Código de producto. 11423126 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0522201425
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Polvo de alta pureza para su uso en investigación química y estudios de inserción de litio.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese Dioxide
CAS 1313-13-9
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Fórmula molecular MnO2
Número MDL MFCD00003463
Sinónimo manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
Clave InChI NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Mn]=O
Nombre IUPAC dioxomanganeso
Peso molecular (g/mol) 86.94
PubChem CID 14801
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.94
Grado Investigación