Learn More
Cloruro de manganeso tetrahidratado, TRC
Código de producto. 30474933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474933 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30474933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1643001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese Chloride (AS)
CAS 13446-34-9
Fórmula molecular 2 Cl . Mn . 4 H2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Manganese Chloride (MnCl2) Tetrahydrate, Bothdel Oral Solution 10, LumenHance, Manganese Chloride tetrahydrate, Manganese Dichloride Tetrahydrate, Manganese(2+) Chloride Tetrahydrate, Manganese(II) Chloride Tetrahydrate, Manganous Chloride Tetrahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn+2]
Nombre IUPAC manganeso(2+);dicloruro;tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 197.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.918