Learn More
Cloruro de manganeso tetrahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Manganese Chloride (AS) |
| CAS | 13446-34-9 |
| Fórmula molecular | 2 Cl . Mn . 4 H2 O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Manganese Chloride (MnCl2) Tetrahydrate, Bothdel Oral Solution 10, LumenHance, Manganese Chloride tetrahydrate, Manganese Dichloride Tetrahydrate, Manganese(2+) Chloride Tetrahydrate, Manganese(II) Chloride Tetrahydrate, Manganous Chloride Tetrahydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn+2] |
| Nombre IUPAC | manganeso(2+);dicloruro;tetrahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 197.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.918 |