Learn More
Cloruro de manganeso tetrahidratado MP Biomedicals
Código de producto. 11477612 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11477612 100 g
1 options
Código de producto. 11477612 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215533480
 Artículo restringido
En stock
Forma cristalina de tetrahidrato de cloruro de manganeso(II) utilizada en diversas aplicaciones químicas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese Chloride Tetrahydrate
CAS 13446-34-9
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Fórmula molecular Cl2H8MnO4
Número MDL MFCD00149792
Clave InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Nombre IUPAC dicloruro de manganeso(2+) tetrahidratado
Peso molecular (g/mol) 197.90
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.27
Grado Investigación
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese Chloride Tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese Chloride Tetrahydrate