Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Manganese Chloride Tetrahydrate |
| CAS | 13446-34-9 |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | Cl2H8MnO4 |
| Número MDL | MFCD00149792 |
| Clave InChI | CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
| Nombre IUPAC | dicloruro de manganeso(2+) tetrahidratado |
| Peso molecular (g/mol) | 197.90 |
| Mostrar más |