Learn More
Solución de cloruro de manganeso, 1,0 M (solución transparente, rosa/Biología Molecular), Fisher BioReagents
Código de producto. 10306843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
10306843 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 10306843 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP541100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El cloruro de manganeso se utiliza para la entrada de ADN en DC y DG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese Chloride
Color Rojo
Nombre de nota 1.0M Solution
CAS 7773-01-5
Fórmula molecular Cl2Mn
Número MDL MFCD00011114
Concentración 0.99 to 1.01M
Índice Merck 15, 5793
Sinónimo manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
Clave InChI GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Nombre IUPAC manganeso(2+); dicloruro
Peso molecular (g/mol) 125.84
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
Grado Biología molecular
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
pH 4
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese chloride 1.0M solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.