Learn More
Manganeso Carbonilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Manganese Carbonyl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/10CO.2Mn/c10*1-2;; |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.8252 |