Learn More
Manganeso Carbonilo, TRC
Código de producto. 30477190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477190 100 mg 100 miligramos
30464643 10 mg 10 miligramos
30480220 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477190 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM164250100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10170-69-1
Fórmula molecular C10Mn2O10
Peso molecular (g/mol) 389.98
Sinónimo Manganese Carbonyl, CORM 1, Decacarbonyldimanganese, Decacarbonyldimanganese(0), Dimanganese Decacarbonyl, Manganese Carbonyl (Mn2(CO)10), Manganese Pentacarbonyl Dimer, NSC 203018, NSC 22319
Nombre IUPAC monóxido de carbono; manganeso
SMILES [Mn].[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese Carbonyl
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.8252