Learn More
Acetato de manganeso tetrahidrato, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10577200 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10577200 50 g Frasco de plástico 50 g
1 options
Código de producto. 10577200 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212560500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese acetate tetrahydrate
Punto de fusión >300.0°C
CAS 6156-78-1
Color Rosa
Forma física Polvo cristalino o cristales
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 21.8 to 23% (Complexometry)
Fórmula molecular C4H14MnO8
Fórmula lineal (CH3CO2)2Mn·4H2O
Número MDL MFCD00062552
Temperatura de inflamación >130°C
Índice Merck 14,5724
Sinónimo manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Clave InChI CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nombre IUPAC manganeso(2+); diacetato; tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 245.09
PubChem CID 93021
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.09
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Manganese(II) acetate tetrahydrate