Learn More
Mangafodipir Trisódico (>85%), TRC
Código de producto. 30137583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137583 25 mg 25 miligramos
17933285 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM16370025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140678-14-4
Fórmula molecular C22 H27 Mn N4 O14 P2 . 3 Na
Peso molecular (g/mol) 757.32
Sinónimo Manganate(6-), [[rel-[N(R),N'(R)]-N,N'-1,2-ethanediylbis[N-[[3-(hydroxy-κO)-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-4-pyridinyl]methyl]glycinato-κN,κO]](8-)]-, sodium hydrogen (1:3:3), (OC-6-13)-, Manganate(6-), [[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-[[3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-4-pyridinyl]methyl]glycinato]](8-)]-, trisodium trihydrogen, (OC-6-13)-, Manganate(6-), [[rel-[N(R),N'(R)]-N,N'-1,2-ethanediylbis[N-[[3-(hydroxy-κO)-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-4-pyridinyl]methyl]glycinato-κN,κO]](8-)]-, trisodium trihydrogen, (OC-6-13)- (9CI), Mangafodipir trisodium, MnDPDP, S 095, Teslascan, Win 59010
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c2CN34CCN56CC(=O)[O-][Mn+2]35([O-]C(=O)C4)([O-]c12)[O-]c7c(C)ncc(COP(=O)(O)[O-])c7C6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mangafodipir Trisodium
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32N4O14P2.Mn.3Na/c1-13-21(31)17(15(5-23-13)11-39-41(33,34)35)7-25(9-19(27)28)3-4-26(10-20(29)30)8-18-16(12-40-42(36,37)38)6-24-14(2)22(18)32;;;;/h5-6,31-32H,3-4,7-12H2,1-2H3,(H,27,28)(H,29,30)(H2,33,34,35)(H2,36,37,38);;;;/q;+2;3*+1/p-5
Formula Weight (peso de la fórmula) 757.0073