Learn More
Mandipropamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mandipropamid |
| CAS | 374726-62-2 |
| Fórmula molecular | C23 H22 Cl N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-N-[2-[3-methoxy-4-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]ethyl]-α-(2-propyn-1-yloxy)benzeneacetamide (ACI), Benzeneacetamide, 4-chloro-N-[2-[3-methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]ethyl]-α-(2-propynyloxy)- (9CI), (±)-Chlorophenyl)-N-[2-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenyl]ethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide, 2-(4-Chlorophenyl)-N-[2-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenyl]ethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide, Mandipropamid, Pergado, Revus, Benzeneacetamide, 4-chloro-N-[2-[3-methoxy-4-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]ethyl]-α-(2-propyn-1-yloxy)- (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H22ClNO4/c1-4-14-28-20-11-6-17(16-21(20)27-3)12-13-25-23(26)22(29-15-5-2)18-7-9-19(24)10-8-18/h1-2,6-11,16,22H,12-15H2,3H3,(H,25,26) |
| SMILES | COc1cc(CCNC(=O)C(OCC#C)c2ccc(Cl)cc2)ccc1OCC#C |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-inoxifenil)etil]-2-prop-2-inoxiacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 411.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 411.1237 |