Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mandipropamid |
| CAS | 374726-62-2 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1,240 g/cm3 (22°C) |
| Color | Beige |
| Punto de fusión | 96°C |
| Sinónimo | 2-(4-Chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(2-propynyloxy)phenethyl]-2-(2-propynyloxy)acetamide |
| Peso molecular (g/mol) | 411.88 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |