Learn More
Mandipropamida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30315503 1 mL
1 options
Código de producto. 30315503 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA14745000AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mandipropamid
CAS 374726-62-2
Nombres de analitos o componentes Mandipropamid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H22 Cl N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Chloro-N-[2-[3-methoxy-4-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]ethyl]-α-(2-propyn-1-yloxy)benzeneacetamide (ACI), Benzeneacetamide, 4-chloro-N-[2-[3-methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]ethyl]-α-(2-propynyloxy)- (9CI), (±)-Chlorophenyl)-N-[2-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenyl]ethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide, 2-(4-Chlorophenyl)-N-[2-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenyl]ethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide, Mandipropamid, Pergado, Revus, Benzeneacetamide, 4-chloro-N-[2-[3-methoxy-4-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]ethyl]-α-(2-propyn-1-yloxy)- (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C23H22ClNO4/c1-4-14-28-20-11-6-17(16-21(20)27-3)12-13-25-23(26)22(29-15-5-2)18-7-9-19(24)10-8-18/h1-2,6-11,16,22H,12-15H2,3H3,(H,25,26)
Tipo de solución Single Solution
SMILES COc1cc(CCNC(=O)C(OCC#C)c2ccc(Cl)cc2)ccc1OCC#C
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-inoxifenil)etil]-2-prop-2-inoxiacetamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 411.88
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.1237 g/mol