Learn More
Mandestrobin, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mandestrobin |
| CAS | 173662-97-0 |
| Fórmula molecular | C19 H23 N O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetamide, 2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]-α-methoxy-N-methyl-, 2-[2-(2,5-imethylphenoxymethyl)phenyl]-2-methoxy-N-methylacetamide, Mandestrobin, S 2200, S 2200 (fungicide) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23NO3/c1-13-9-10-14(2)17(11-13)23-12-15-7-5-6-8-16(15)18(22-4)19(21)20-3/h5-11,18H,12H2,1-4H3,(H,20,21) |
| SMILES | CNC(=O)C(OC)c1ccccc1COc2cc(C)ccc2C |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil]-2-metoxi-N-metilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 313.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.1678 |