Learn More
Mandestrobina 2-desmetilada, TRC
Código de producto. 30482515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30482515 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30482515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM15615525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mandestrobin 2-Demethyl
CAS 173662-85-6
Fórmula molecular C18H21NO3
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]-alpha-hydroxy-N-methylbenzeneacetamide, 2-[2-(2,5-Dimethylphenoxymethyl)phenyl]-2-hydroxy-N-methylacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO3/c1-12-8-9-13(2)16(10-12)22-11-14-6-4-5-7-15(14)17(20)18(21)19-3/h4-10,17,20H,11H2,1-3H3,(H,19,21)
SMILES CNC(=O)C(O)c1ccccc1COc2cc(C)ccc2C
Nombre IUPAC 2-[2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil]-2-hidroxi-N-metilacetamida
Peso molecular (g/mol) 299.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1521
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.