Learn More
Mandestrobin 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319059 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319059 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14744000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mandestrobin
CAS 173662-97-0
Nombres de analitos o componentes Mandestrobin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H23 N O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzeneacetamide, 2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]-α-methoxy-N-methyl-, 2-[2-(2,5-imethylphenoxymethyl)phenyl]-2-methoxy-N-methylacetamide, Mandestrobin, S 2200, S 2200 (fungicide)
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO3/c1-13-9-10-14(2)17(11-13)23-12-15-7-5-6-8-16(15)18(22-4)19(21)20-3/h5-11,18H,12H2,1-4H3,(H,20,21)
SMILES CNC(=O)C(OC)c1ccccc1COc2cc(C)ccc2C
Nombre IUPAC 2-[2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil]-2-metoxi-N-metilacetamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 313.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.1678 g/mol