Learn More
Ácido Mandélico, TRC
Código de producto. 30009058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009058 50 g 50 g
30006292 10 g 10 g
17924835 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009058 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM16252550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-64-2
Fórmula molecular C8 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Sinónimo (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, Hydroxyphenylacetic acid, Mandelic acid, Glycopyrronium Bromide Imp. C (EP), Homatropine Methylbromide Imp. C (EP), Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP) as Racemate, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, Mandelic acid (7CI,8CI), α-Hydroxybenzeneacetic acid, (RS)-Mandelic acid, (±)-2-Hydroxy-2-phenylethanoic acid, (±)-Mandelic acid, (±)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (±)-α-Hydroxyphenylacetic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, 2-Phenyl-2-hydroxyacetic acid, 2-Phenylglycolic acid, Almond acid, Amygdalic acid, DL-Amygdalic acid, DL-Hydroxy(phenyl)acetic acid, DL-Mandelic acid, NSC 7925, Paramandelic acid, Phenylglycolic acid, Phenylhydroxyacetic acid, S 14-75781, Uromaline, dl-Mandelic acid, α-Hydroxy-α-toluic acid, α-Hydroxyphenylacetic acid
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-2-fenilacético
SMILES OC(C(=O)O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Mandelic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473
Porcentaje de pureza >95%
Cantidad 50 g