Learn More
Hidrazida de ácido mandélico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302557 5 g 5 g
11312557 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11653.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2443-66-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2443-66-5
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00038133
Clave InChI FWTGUGVETHVGTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mandelic acid hydrazide, mandelhydrazide, mandelhydrazine, mandelic acid, hydrazide, mandelic hydrazide, hydroxy-phenyl-acetic acid hydrazide, 2-???-1-phenylethan-1-ol, mandelohydrazide, asischem d13400, akos bc-1667
PubChem CID 73126
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-fenilacetohidrazida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)NN)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mandelic acid hydrazide
Punto de fusión 128°C to 131°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2096197
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%