Learn More
Ácido (±)-mandélico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2500g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472327 2500g 2500 g
11452327 100 g 100 g
11462327 500g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14223.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 90-64-2 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Mandelic acid is used in the pharmaceutical industry as an antibacterial to treat urinary tract infections. It acts as a precursor for making various drugs. It is also used as an oral antibiotic. Mandelic acid peels are widely used for treating damaged skin due to its less penetrating and irritating property. Enantiomeric resolution of (±)-Mandelic acid is performed by using the chiral amine (1R,2S)-(-)-ephedrine followed by acidification to prepare (R)-( -)-Mandelic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
E ácido mandélico se utiliza en la industria farmacéutica como antibacteriano para tratar infecciones del tracto urinario. Actúa como precursor para la fabricación de varios fármacos. También se utiliza como antibiótico oral. Las pieles de ácido mandélico se usan ampliamente para tratar la piel dañada debido a su propiedad menos penetrante e irritante. La resolución enantiomérica del ácido (±)-mandélico se realiza utilizando la amina quiral (1R,2S)-(-)-efedrina seguida de acidificación para preparar el ácido (R)-( -)-mandélico.
Solubilidad
Soluble en agua, éter dietílico, etanol e isopropanol.
Notas
Hidrófobas y sensibles a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-64-2
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00064250
Clave InChI IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mandelic acid, dl-mandelic acid, phenylglycolic acid, amygdalic acid, almond acid, uromaline, p-mandelic acid, racemic mandelic acid, paramandelic acid, rs-mandelic acid
PubChem CID 1292
ChEBI CHEBI:35825
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-2-fenilacético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Mandelic acid
Punto de fusión De 118 °C a 121 °C
Cantidad 2500g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Sensibilidad Sensible a la luz
Beilstein 510011
Índice Merck 14,5717
Información de solubilidad Soluble in water,diethyl ether,ethanol and isopropanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%