Learn More
Ácido mandélico (ácido (2RS)-2-hidroxi-2-fenilacético), LoGiCal
Código de producto. 30458584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458584 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458584 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0792.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Mandelic Acid
CAS 90-64-2
Nombres de analitos o componentes DL-Mandelic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H8 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Glycopyrronium Bromide Imp. C (EP), Homatropine Methylbromide Imp. C (EP), Pregabalin Imp. C (EP), Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP), Sertraline Imp. E (EP), (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetic Acid, Hydroxyphenylacetic Acid, Mandelic Acid, Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP) as Racemate, Mandelic acid, (RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (RS)-Mandelic acid, (+/-)-2-Hydroxy-2-phenylethanoic acid, (+/-)-Mandelic acid, (+/-)-alpha-Hydroxybenzeneacetic acid, (+/-)-alpha-Hydroxyphenylacetic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, 2-Phenyl-2-hydroxyacetic acid, 2-Phenylglycolic acid, Almond acid, Amygdalic acid, DL-Amygdalic acid, DL-Hydroxy(phenyl)acetic acid, DL-Mandelic acid, NSC 7925, Paramandelic acid, Phenylglycolic acid, Phenylhydroxyacetic acid, Uromaline, dl-Mandelic acid, alpha-Hydroxy-alpha-toluic acid, alpha-Hydroxybenzeneacetic acid, alpha-Hydroxyphenylacetic acid, Glycopyrronium Bromide Impurity C, Homatropine Methylbromide Impurity C, Pregabalin Impurity C, Sertraline Hydrochloride Impurity E as Racemate, Glycopyrronium Impurity C, Sertraline Impurity E as Racemate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(C(=O)O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-2-fenilacético
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 152.15
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152,0473 g/mol