Learn More
(±)-Mandélico-2,3,4,5,6-Ácido D5, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (±)-Mandelic-2,3,4,5,6-d5 Acid |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0787 |