Learn More
(±)-Mandélico-2,3,4,5,6-Ácido D5, TRC
Código de producto. 17907679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17907679 1 g 1 g
17969109 250 mg 250 miligramos
17907499 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17907679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1625271G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70838-71-0
Fórmula molecular C8 2H5 H3 O3
Peso molecular (g/mol) 157.18
Sinónimo Benzene-d5-acetic acid, α-hydroxy-, α-Hydroxybenzene-d5-acetic acid, (±)-Mandelic-2,3,4,5,6-d5 acid, Mandelic acid-d5, Mandelic acid D5 (phenyl-D5), 2-Hydroxy-2-(phenyl-d5)acetic acid, 2-Hydroxy-2-pentadeuteriophenylacetic acid
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)ácido acético
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(O)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Mandelic-2,3,4,5,6-d5 Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0787