Learn More
(+/-)-Mandelamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-Mandelamide |
| Punto de fusión | 132°C to 135°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2208677 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.16 |
| Porcentaje de pureza | 97% |