Learn More
(+/-)-Mandelamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311667 1 g 1 g
11321667 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04679.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4410-31-5 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4410-31-5
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00025495
Clave InChI MAGPZHKLEZXLNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mandelamide, dl-mandelamide, o-hydroxy phenylacetamide, 2-hydroxy-2-phenyl-acetamide, benzeneacetamide, .alpha.-hydroxy, hydrate, -mandelamide, mandelic acid amide, +/--mandelamide
PubChem CID 73558
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-fenilacetamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Mandelamide
Punto de fusión 132°C to 135°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2208677
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 97%