Learn More
Mancozeb, Thermo Scientific™
Código de producto. 17555555 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17555555 250 mg 250 miligramos
17545555 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17555555 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468852500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
CAS 8018-01-7
Fórmula molecular C8H12MnN4S8Zn
Peso molecular (g/mol) 541.01
Número MDL 00078616
Clave InChI CHNQZRKUZPNOOH-UHFFFAOYSA-J
Nombre IUPAC manganeso(2+) zinc(2+) bis(({2-[(sulfanidilmetanotioil)amino]etil}carbamotioil)sulfanuro)
SMILES [Mn++].[Zn++].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mancozeb
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo
Color Amarillo a gris
Índice Merck 13-5738
Cantidad 250 mg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mancozeb
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mancozeb