Learn More
Mancozeb, MedChemExpress
Código de producto. 16452289
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452289 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16452289 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0854
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Mancozeb is an ethylene-bis-dithiocarbamate fungicide.
Mancozeb is an ethylene-bis-dithiocarbamate fungicide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mancozeb
Forma física Solid
CAS 8018-01-7
Color Yellow
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H12Mn2N4S8Zn2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad H2O : 1 mg/mL (1.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C([S-])NCCNC1=[S][Mn]([Mn+])[S-]1.S=C([S-])NCCNC2=[S][Zn]([Zn+])[S-]2
Peso molecular (g/mol) 661.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 661.36