Learn More
Abeba™ Zapatillas Manager 3121
Descripción
- CE
- Piel de becerro
- Marrón
- Suela de cuero antiestático
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- Zona del empeine con cordones
- Plantilla de cuero
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 46 |
| Material de la suela | Cuero |
| Modelo | 3121 |