Learn More
Abeba™ Zapatillas Manager 3120
Código de producto. 15698777
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
Tamaño de la unidad:
1 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15698777 46 1 par
15628777 39 1 par
15638777 40 1 par
15648777 41 1 par
15658777 42 1 par
15668777 43 1 par
15678777 44 1 par
15688777 45 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15698777 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 3120/46
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Totalmente en piel de becerro. ESD disipativo.
  • CE
  • Piel de becerro
  • Negro
  • Suela de cuero antiestático
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
  • Zona del empeine con cordones
  • Plantilla de cuero
Especificaciones
Color Negro
Material de revestimiento Microfibra
Material Cuero
Tamaño 46
Material de la suela Cuero
Modelo 3120