Learn More
Gibco™ Mammary Epithelial Growth Supplement (MEGS)
Código de producto. 10226393 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10226393 5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10226393 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor S0155
 Artículo restringido
En stock
Suplemento de crecimiento epitelial mamario (MEGS)
Solución estéril y concentrada (100X) pensada para su uso como componente en un entorno de cultivo completo para el crecimiento células epiteliales mamarias humanas. Cada frasco de 5 ml de MEGS contiene todos los factores de crecimiento, hormonas y extractos de tejido necesarios para cultivar células epiteliales mamarias humanas y es la cantidad correcta de suplemento para un frasco de 500 ml de medio 171.
Si un frasco de 500 ml de medio se suplementa con MEGS, las concentraciones finales de los componentes en el medio suplementado son las siguientes:
  • Extracto de pituitaria bovina (BPE) (0,4% v/v)
  • Factor de crecimiento I humano recombinante semejante a la insulina (1 μg/ml)
  • Hidrocortisona (0,5 μg/ml)
  • Factor de crecimiento epidérmico humano (3 ng/ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacenar a – 20 °C en un congelador que no forme escarcha.
    Tipo de célula Células epiteliales (mamarias)
    Concentración 100 X
    Tipo de producto Suplemento de crecimiento epitelial mamario (MEGS)
    Esterilidad Estéril
    Línea de productos Cascade Biologics
    Cantidad 5 mL
    Condiciones de envío Hielo seco
    Especie Humano