Learn More
Cloruro de Malvidina, TRC
Código de producto. 30008664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008664 1 mg 1 miligramo
30012579 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1615301MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 643-84-5
Fórmula molecular C17 H15 O7 . Cl
Peso molecular (g/mol) 366.75
Sinónimo 1-Benzopyrylium, 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, chloride (1:1), 1-Benzopyrylium, 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, chloride (9CI), Flavylium, 3,4',5,7-tetrahydroxy-3',5'-dimethoxy-, chloride (8CI), Malvidin (6CI), 3,4',5,7-Tetrahydroxy-3',5'-dimethoxy-2-phenylbenzopyrylium chloride, 3,4',5,7-Tetrahydroxy-3',5'-dimethoxyflavylium chloride, Enidin, Malvidin chloride, Malvidol, Malvinidin, Malvinidol chloride, Oenidin, Primulidin, Syringidin, Syringidin chloride
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)cromenilo-3,5,7-triol; cloruro
SMILES [Cl-].COc1cc(cc(OC)c1O)c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malvidin Chloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14O7.ClH/c1-22-14-3-8(4-15(23-2)16(14)21)17-12(20)7-10-11(19)5-9(18)6-13(10)24-17;/h3-7H,1-2H3,(H3-,18,19,20,21);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.0506