Learn More
Malvidin 3-O-Galactoside, TRC
Código de producto. 30483058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483058 1 mg 1 miligramo
30484036 5 mg 5 miligramos
30483228 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483058 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1050151MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30113-37-2
Fórmula molecular C23 H25 O12 . Cl
Peso molecular (g/mol) 528.89
Sinónimo 1-Benzopyrylium, 3-(β-D-galactopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, chloride (1:1), 1-Benzopyrylium, 3-(β-D-galactopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, chloride (9CI), Flavylium, 3-(galactosyloxy)-4',5,7-trihydroxy-3',5'-dimethoxy-, chloride (8CI), Primulin (6CI,7CI), Arthanitin, Malvidin 3-O-galactoside, Malvidin 3-O-β-D-galactopyranoside, Malvidin 3-galactoside, Malvidin galactoside
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenilo)cromenilio-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol; cloruro
SMILES [Cl-].COc1cc(cc(OC)c1O)c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malvidin-3-galactoside chloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24O12.ClH/c1-31-14-3-9(4-15(32-2)18(14)27)22-16(7-11-12(26)5-10(25)6-13(11)33-22)34-23-21(30)20(29)19(28)17(8-24)35-23;/h3-7,17,19-21,23-24,28-30H,8H2,1-2H3,(H2-,25,26,27);1H/t17-,19+,20+,21-,23-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.1035