missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sal TFA de malvidina 3-O-galactósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Malvidin 3-O-Galactoside TFA Salt |
| Nombres de analitos o componentes | Malvidin 3-O-Galactoside TFA Salt |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23H25ClO12.x(C2HF3O2) |
| Sinónimo | Arthanitin TFA, Malvidin 3-O-Galactoside TFA, Malvidin 3-O-β-D-Galactopyranoside TFA |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | OC(C(F)(F)F)=O.COC(C=C(C=C1OC)C2=[O+]C(C=C3O)=C(C(O)=C3)C=C2O[C@@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O[C@@H]([C@@H]4O)CO)=C1O |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Cantidad | 1 mg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?