Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maltotriosa, 98 %
Código de producto. 15447869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447869 1 g 1 g
15457869 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447869 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66491.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.14€
    88.65€ / 1 g
    Ahorro 20.49€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1109-28-0 | C18H32O16 | 504.438 g/mol
Maltotriose is a matrose regulon inducer in Escherichia coli. Maltotriose has been used in a study to investigate the influence of fourth generation poly(propyleneimine) dendrimers on blood cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La maltotriosa es un inductor de regulón de matrosa en Escherichia coli. La maltotriosa se ha utilizado en un estudio para investigar la influencia de los dendrímeros poli(propileneimina) de cuarta generación en las células sanguíneas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1109-28-0
Fórmula molecular C18H32O16
Peso molecular (g/mol) 504.438
Número MDL MFCD00006629
Clave InChI FYGDTMLNYKFZSV-NBCPLHMPSA-N
Sinónimo maltotriose, d-maltotriose
PubChem CID 134129496
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4S,5R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maltotriose
Punto de fusión 132°C to 135°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 1443481
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +165° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo