Learn More
Maltotrios, 93 %
Código de producto. 10691555 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10691555 500 mg 500 miligramos
10127843 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10691555 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 225945000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 1109-28-0 | C18H32O16 | 504.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1109-28-0
Número MDL MFCD00006629
Clave InChI FYGDTMLNYKFZSV-NBCPLHMPSA-N
Sinónimo maltotriose, d-maltotriose
PubChem CID 134129496
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4S,5R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maltotriose
Punto de fusión 132.0°C to 135.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 91% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C18H32O16
Cantidad 500 mg
Condición de rotación específica +162.50° (25°C c=1,H2O)
Rotación específica + 162.50
Información de solubilidad Solubility in water: 50mg/mL,clear colorless solution
Peso molecular (g/mol) 504.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.44
Porcentaje de pureza 93%
Forma física Polvo cristalino fino o cristales