Learn More
Maltotetraose, MedChemExpress
Descripción
Maltotetraose can be used as a substrate for the enzyme-coupled determination of amylase activity in biological fluids.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maltotetraose |
| CAS | 34612-38-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H42O21 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Amylotetraose Fujioligo 450 α-1,4-Tetraglucose |
| Información de solubilidad | H2O : 125 mg/mL (187.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H](O[C@H](O[C@@]([C@H](O)CO)([H])[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@@]1([H])O[C@H]2O[C@@H]([C@@H](O[C@@]3([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO)[C@H](O)[C@H]2O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 666.58 |
| Mostrar más |