Learn More
Maltosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maltosine |
| CAS | 121502-04-3 |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (αS)-α-Amino-3-hydroxy-2-methyl-4-oxo-1(4H)-pyridinehexanoic Acid, (S)-α-amino-3-hydroxy-2-methyl-4-oxo-1(4H)-pyridinehexanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O4/c1-8-11(16)10(15)5-7-14(8)6-3-2-4-9(13)12(17)18/h5,7,9,16H,2-4,6,13H2,1H3,(H,17,18)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CC1=C(O)C(=O)C=CN1CCCC[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-6-(3-hidroxi-2-metil-4-oxopiridin-1-il)hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 254.282 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.127 |