Learn More
Monohidrato de maltosa, técnico, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10796291 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10796291 100 g 100 GR
10161620 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10796291 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/1450/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Maltosa Monohidrato, Técnico, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-79-4
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00082026,MFCD00132834,MFCD18804057
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo maltose
PubChem CID 134129532
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Especificaciones
Punto de fusión 130°C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.29g/mol
Forma física Sólido