Learn More
Maltosa monohidrato, Mikromol™
Código de producto. 17959424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17959424 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17959424 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1546.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Maltosa monohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Maltose Monohydrate
CAS 6363-53-7
Nombres de analitos o componentes D-Maltose Monohydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H22 O11 . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Maltose Monohydrate, 5,6-Dimethoxy-1-indanone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
SMILES O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahidroxi-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexanal;hidrato
Peso molecular (g/mol) 360.31
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360,1268 g/mol