Learn More
Monohidrato de maltosa, ≥ 98 %, Affymetrix/USB™
Código de producto. 15845318 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15845318 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15825178 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15845318 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J18724.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6363-53-7
Fórmula molecular C12H24O12
Peso molecular (g/mol) 360.31
Número MDL MFCD00149343
Clave InChI HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrahidroxi-4-{[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}hexanal hidrato
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maltose Monohydrate
Punto de fusión ∼120°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Beilstein 5784659
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.31
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino