Learn More
Melford Maltosa
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Número CAS: 6363-53-7
Fórmulamolecular:C12H22O11H2O
Peso molecular: 360,3Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 6363-53-7 |
| Fórmula molecular | C12H22O11-H2O |
| Cantidad | 5 kg |