Learn More
Melford Maltosa
Código de producto. 30018461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
5 Kg
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018461 1 kg 1 Kg
30018463 500 g 500 g
30018464 5 kg 5 Kg
30018460 100 g 100 g
30018462 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30018461 Proveedor Melford N.º de proveedor M220001000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Número CAS: 6363-53-7
Fórmulamolecular:C12H22O11H2O
Peso molecular: 360,3
Especificaciones
CAS 6363-53-7
Fórmula molecular C12H22O11-H2O
Cantidad 1 kg