Learn More
Maltopentosa, TRC
Código de producto. 30137310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137310 25 mg 25 miligramos
30009147 10 mg 10 miligramos
30008227 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM16017025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34620-76-3
Fórmula molecular C30 H52 O26
Peso molecular (g/mol) 828.72
Sinónimo O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-Glucose, Amylopentaose
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)-5-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-3,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxy-3,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxy-2,3,5,6-tetrahidroxihexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maltopentose
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H52O26/c31-1-7(37)13(39)23(8(38)2-32)53-28-20(46)16(42)25(10(4-34)50-28)55-30-22(48)18(44)26(12(6-36)52-30)56-29-21(47)17(43)24(11(5-35)51-29)54-27-19(45)15(41)14(40)9(3-33)49-27/h1,7-30,32-48H,2-6H2/t7-,8+,9+,10+,11+,12+,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19+,20+,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 828.2747