Learn More
Maltopentaose, MedChemExpress
Descripción
Maltopentaose is the shortest chain oligosaccharide that can be classified as maltodextrin and is also used in a study to investigate glycation and phosphorylation of α-lactalbumin.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maltopentaose |
| CAS | 34620-76-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H52O26 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Maltopentose |
| Información de solubilidad | H2O : 125 mg/mL (150.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H]([C@H](O[C@H](O[C@]([C@@H]2O)([H])[C@H](O[C@H](O[C@@]([C@H](O)CO)([H])[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H]2O)CO)[C@@H]1O)CO)O[C@@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O[C@@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)([H])O[C@@H]4CO)O)([H])O[C@@H]3CO |
| Peso molecular (g/mol) | 828.72 |
| Mostrar más |