Learn More
Maltooctaosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maltooctaose |
| CAS | 6156-84-9 |
| Fórmula molecular | C48 H82 O41 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | O-α-D-Glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1-6)-D-glucose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C48H82O41/c49-1-9-17(57)18(58)27(67)42(76-9)84-35-11(3-51)78-44(29(69)20(35)60)86-37-13(5-53)80-46(31(71)22(37)62)88-39-15(7-55)82-48(33(73)24(39)64)89-40-16(8-56)81-47(32(72)25(40)65)87-38-14(6-54)79-45(30(70)23(38)63)85-36-12(4-52)77-43(28(68)21(36)61)83-34-10(2-50)75-41(74)26(66)19(34)59/h9-74H,1-8H2/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41?,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]8CO)O[C@@H]7CO)O[C@@H]6CO)O[C@@H]5CO)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxan-3-il]oxi-4,5-di hidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 1315.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1314.4332 |